主要文件
104551
Sigma-Aldrich
乙酰辅酶A羧化酶2(ACC2)抑制剂,CD-017-0191
The ACC2 Inhibitor, CD-017-0191 controls the biological activity of ACC2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
别名:
乙酰辅酶A羧化酶2(ACC2)抑制剂,CD-017-0191
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19N3O3S
分子量:
381.45
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.28
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
人乙酰辅酶A羧化酶2(ACC2)(IC50 = 2.8 µM)的细胞渗透性和选择性抑制剂,在体外浓度高达100 µM下不会抑制人ACC1。 它还显示出抑制酵母菌的生长(IC50 = 3.8 µM),其中天然ACC1基因被人ACC2菌株替代;但浓度为≤ 100 µM的人ACC1菌株则没有。在浓度高达10 µM的培养中,该化合物对人细胞没有毒性。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Marjanovic, J., et al. 2010 Proc.Natl.Acad.Sci.107, 9093.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3