主要文件
104550
Sigma-Aldrich
ACA
A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
别名:
ACA, N-(戊基肉桂酰基)邻氨基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23NO3
分子量:
337.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)CCCCC
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
InChI key
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
一般描述
一种可渗透细胞的磷脂酶A2抑制剂,可阻断肾上腺素刺激的血小板中血栓烷的产生。抑制肺泡II型细胞中ATP刺激的磷脂酰胆碱(PC)分泌。还可以阻断佛波酯和A23187诱导的II型细胞中PC的分泌。据报道可阻断胰腺β细胞中葡萄糖诱导的胰岛素分泌。表现出中等程度的白三烯拮抗剂活性。
通过抑制人血小板中的磷脂酶A2(PLA2)来抑制肾上腺素刺激的血栓烷生成(3.5 μM时为86%)。还阻断胰岛中葡萄糖诱导的胰岛素分泌。具有中等程度的白三烯拮抗剂活性。
生化/生理作用
主靶
A2PLA2
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Liu, L., et al. 1999.J. Cell.Biochem.72, 103.
Simonsson, E., et al. 1998.Diabetes47, 1436.
Konrad, R.J., et al. 1992.Biochim.Biophys.Acta1135, 215.
Banga, H.S., et al. 1986.Proc.Natl.Acad.Sci. USA83, 9197.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1