主要文件
1.04480
Supelco
Mercury(II) sulfate
for analysis EMSURE® ACS
别名:
Mercury(II) sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgO4S
CAS号:
分子量:
296.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-992-5
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (complexometric)
表单
solid
自燃温度
>450 °C
还原残留物
≤0.02%
pH值(酸碱度)
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
密度
6.470 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
670 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
痕量阳离子
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.15 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
靶器官
Kidney
储存分类代码
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3