等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (complexometric)
表单
solid
效能
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
还原残留物
≤0.01%
mp
54.6 °C (anhydrous substance)
密度
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
堆积密度
1200 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
痕量阳离子
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Hg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Residue after reduction: ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
法律信息
免责声明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3