文件
1.04420
Supelco
Mercury(II) iodide red,
EMPLURA®
别名:
Mercury(II) iodide red,, Mercury diiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgI2
CAS号:
分子量:
454.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-873-8
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
0.006 hPa ( 80 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.0% (silver nitrate titration)
形狀
solid
效力
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
雜質
≤0.05% Water-soluble substances
燃燒殘留物
≤0.1% (as sulfate)
pH值
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
259 °C
密度
6.36 g/cm3 at 25 °C
體積密度
1350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution in ethanol: passes test
Water-soluble substances: ≤ 0.05 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.1 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3