蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
蒸發殘留物
≤0.0050%
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
鉴别(IR):符合
游离酸(以CH₃COOH计): ≤ 0.005 %
密度(d 20 °C/4 °C):0.683 - 0.684
物质可被H₂SO₄脱色: ≤ 10 色度
蒸发残留物: ≤ 0.0050 %
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.