主要文件
1.03981
Sigma-Aldrich
M-FIX® 喷雾固定剂
for cytodiagnosis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352401
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
颜色
colorless
运动粘度
2.86 cSt(20 °C)
转变温度
flash point 12 °C
密度
0.825 g/cm3 at 20 °C
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
15-25°C
一般描述
细胞学诊断用M-FIX®固定喷雾剂是一种固定喷雾剂,适用于巴氏染色中处理的妇科和非妇科制剂的湿法固定。M-FIX®的酒精溶液中含有聚乙二醇,可以快速牢固地固定标本。其配方能够在酒精固定后稳定材料,并形成防止干燥和损坏样品材料的保护膜。
100 ml M-FIX®足以满足约250次应用。本品已注册为IVD产品并获得CE认证。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
法律信息
M-FIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
53.6 °F
闪点(°C)
12 °C