主要文件
1.03753
Millipore
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
Granulated, Prime, for Biotechnology and Microbiology
别名:
酵母提取物颗粒
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
EC索引号:
232-387-9
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
酵母提取物, medium granules, suitable for microbiology
生物来源
yeast
质量水平
表单
medium granules
自燃温度
>200 °C
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
pH值(酸碱度)
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
410 g/L
密度
0.5 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
490 kg/m3
应用
microbiology
储存温度
15-25°C
一般描述
颗粒状酵母提取物由精选的酿酒酵母菌株制成。它是在受控条件下生产,从而保留其维生素含量和其它营养价值,如肽、游离氨基酸、核酸、矿物质、痕量元素和磷化合物。它富含维生素,通常用于在培养基中以 0.3 - 0.5% 的浓度提供这些因子。酵母提取物为微生物提供了完整的营养来源,对于培养需要特定营养或额外生长因子的挑剔细菌特别有用。它可以单独使用,也可以与其他营养来源(例如蛋白胨或盐)结合使用。
应用
酵母提取物通常用作许多微生物培养基的成分,用于各种制药、环境、食品和饮料样品中的细菌、酵母和霉菌的生长和鉴定。
特点和优势
我们的颗粒培养基:
  • 更安全- 显著减少毒性和过敏原物质吸入,从而产生极少的过敏反应。操作工具和环境污染更少。
  • 准确 - 即使在潮湿或温暖条件下也无需分离部件和夹具,确保获取具有更高性能和准确性的一致产品。
  • 快速- 在水中快速均匀的溶解。
  • 更简单- 由于流动性能更忧,更容易处理和称重培养基不会粘附在烧杯或容器上。
  • 可靠 - 即使用少量培养基成分也能均匀分布,确保高重现性。
联系
替代:1.03753
分析说明
外观(颜色)棕黄色外观(性状)颗粒鉴别符合pH-值(2%;水)5.5 - 7.2N(氮)(以干燥品计)≥ 10.5%硫酸灰分(600 °C)≤ 17.0%重金属(以Pb计)≤ 0.005%干燥失重(50 °C;<670 Pa;3 h)≤ 5.0%Ca(钙)≤ 0.05%Mg(镁)≤ 0.10%氯化物(Cl)(以NaCl计)≤ 5.0%磷化合物(以P计)≤ 2.5%微生物适用性通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1