product name
乙腈, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
品質等級
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
技術
LC/MS: suitable
雜質
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
蒸發殘留物
≤1.0 mg/L
顏色
APHA: ≤10
透射率
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
SMILES 字串
CC#N
轉變溫度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 蕨类植物中伊鲁烷糖苷(illudane glycoside)及其类似物的快速LC-MS定量测定中的流动相。
- 从SDB-RPS萃取柱提取(氟)喹诺酮类抗生素化合物的洗脱混合物
準備報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup