主要文件
1.03110
Supelco
1.4-Dioxane
dried SeccoSolv
别名:
1.4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2
CAS号:
分子量:
88.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
204-661-8
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽壓力
41 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
300 °C
效力
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
技術
DNA amplification: suitable
titration: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
蒸發殘留物
≤10 mg/L
顏色
APHA: ≤10
pH值
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
轉變溫度
flash point 11 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI 密鑰
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilised with about 2,5ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
法律資訊
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1