主要文件
1.02491
Supelco
Chemizorb® H⁺
登录查看公司和协议定价
About This Item
价格与库存信息目前不能提供
pH值
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
品質等級
mp
1093 °C
一般說明
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
儲存和穩定性
Store at +5°C to +30°C.
法律資訊
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany