主要文件
1.01964
Supelco
十水合四硼酸二钠
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)=9.18₀ (25°C) Certipur®
别名:
十水合四硼酸二钠, 硼砂,十水合硼酸氢钠,十水合硼酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS号:
分子量:
381.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
酶委員會索引編號:
215-540-4
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
complies with DIN 19266
蒸汽壓力
0.213 hPa ( 20 °C)
產品線
Certipur®
效力
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
49.74 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20 °C
體積密度
750 kg/m3
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Certipur®认证二级标准参考缓冲液用于pH测量设备的准确校准和监测和缓冲溶液的检测。由我们的ISO/IEC 17025和17034认可校准实验室使用符合DIN 19266、IUPAC、NIST、欧洲药典和美国药典要求的一级标准参考物质(SRM)进行质控和验证。Certipur®标准物质提供最高的准确度、可靠性和便利性,可避免重复分析浪费成本。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的 证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
十水四硼酸二钠[pH(S)=9.180 (25 °C)]是认证二级标准参考缓冲液,可用作pH仪或pH电极校准的标准缓冲液。
特點和優勢
  • 本品随附批次特定的全面的分析证书(COA),提供质量管理体系相关数据。
该Certipur®缓冲液的pH值采用铂氢电极差示电位法对照NIST&PTB一级SRM标准品[pH(S)=9.180 (25 °C)]测定。
  • 本品为有证标准物质(CRM)纯品。
  • 用于极其准确地校准、定量和监测pH测量仪器,以及检测其他缓冲溶液。
分析報告
pH-值(25 °C):9.180 - 9.186
同一性:通过测试
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1