主要文件
1.00842
Millipore
七叶苷
suitable for microbiology
别名:
七叶苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16O9 · 1.5H2O
CAS号:
分子量:
367.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
EC索引号:
208-517-5
NACRES:
NA.74
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98.0% (HPLC)
质量水平
表单
solid
mp
212 °C (decomposition)
堆积密度
200 kg/m3
应用
microbiology
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c([o][c](cc3)=O)cc2O.O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
分析说明
纯度(HPLC): ≥ 98.0 %
同一性(红外光谱):符合
比旋度(α 20/D;2 %;二氧六环/水(1:1);以无水物计):-87 - -84 °
重金属(以Pb计): ≤ 0.004 %
白蜡树苷(HPLC): ≤ 0.5 %
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
水:6.5-8.0 %
微生物学适用性:符合
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2