主要文件
1.00358
Supelco
di-Iodine pentoxide
for analysis granular 0.5-2.5 mm EMSURE®
别名:
di-Iodine pentoxide, Diiodine pentoxide, Iodine(V) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
I2O5
CAS号:
分子量:
333.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
234-740-2
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMSURE®
pH值(酸碱度)
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
密度
4.98 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
2000 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[I](=O)(=O)O[I](=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (iodometric, I₂O₅): ≥ 96 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 2 %
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 0.02 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame over circleCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3