Merck
278890
Sigma-Aldrich
五氧化二碘
≥98%
别名:
五氧化碘, 碘酐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$116.00
100 G
$368.00
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$116.00
100 G
$368.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
I2O5
CAS号:
分子量:
333.81
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$116.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98%
密度
5.08 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
I2O5 can be used as a metal free catalyst for the difunctionalization of indoles with thiophenols.
It can be for the dibromination and bromohydroxylation of olefins.
Passivated iodopentoxide can be used as an iodine-richoxidizer in nanoenergetic formulations.
象形图
Flame over circleCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)