主要文件
1.00121
Sigma-Aldrich
核固红-硫酸铝溶液 0.1%
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116130
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
浓度
0.1%
技术
microbe id | staining: suitable
密度
1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C
应用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
15-25°C
一般描述
用于显微镜检查的即用核速红硫酸铝溶液 0.1% 用于组织化学反应中的复染色,例如,用于检测铁的柏林蓝染色或用于网织蛋白纤维的银染色。核固红-硫酸铝溶液0.1%也可用阿尔辛蓝进行核染色。500 ml核固红-0.1%硫酸铝溶液足以染色至少2,500份标本。该溶液具有优异的质量,因为它是IVD注册产品,并通过CE认证,因此可以在认可的实验室中使用。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
应用
用于核染色和组织化学反应中的复染,例如柏林蓝
分析说明
显微镜检查适用性通过测试核深红色细胞质浅红色酸性粘液物质浅蓝色
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1