文件
07-594
Sigma-Aldrich
抗组蛋白H2A.Z抗体
serum, Upstate®
别名:
Anti-H2A.Z-1, Anti-H2A.z, Anti-H2A/z, Anti-H2AFZ, Anti-H2AZ
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... H2AFZ(3015)
特異性
组蛋白 H2A.Z 的 C 末端
预计具有广泛的物种交叉反应性
免疫原
包含序列 SLIGKKGQQ 的肽段,对应于人组蛋白 H2A.Z 的 C 末端
應用
使用抗组蛋白 H2A.Z 抗体(兔多克隆抗体)检测组蛋白 H2A.Z(也称为 H2AZ 组蛋白),经证明可用于 WB。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对 HeLa 细胞和重组组蛋白 H2A.Z(货号 14-597)的酸提取蛋白进行了常规评估,与组蛋白 H2A 无交叉反应
標靶描述
16kDa
外觀
先加入 0.05% 叠氮化钠,然后添加甘油至 30%
血清
儲存和穩定性
在 -20°C 条件下可保存 2 年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
H2A.Z overexpression promotes cellular proliferation of breast cancer cells.
Amy Svotelis,Nicolas Gevry,Gilles Grondin,Luc Gaudreau
Cell Cycle null
Molecular cloaking of H2A.Z on mortal DNA chromosomes during nonrandom segregation.
Yang Hoon Huh,James L Sherley
Stem Cells null
Zenab F Mchaourab et al.
Scientific data, 5, 180030-180030 (2018-03-07)
The human K562 chronic myeloid leukemia cell line has long served as an experimental paradigm for functional genomic studies. To systematically and functionally annotate the human genome, the ENCODE consortium generated hundreds of functional genomic data sets, such as chromatin
Chunyuan Jin et al.
Nature genetics, 41(8), 941-945 (2009-07-28)
To understand how chromatin structure is organized by different histone variants, we have measured the genome-wide distribution of nucleosome core particles (NCPs) containing the histone variants H3.3 and H2A.Z in human cells. We find that a special class of NCPs
Characterization of the stability and folding of H2A.Z chromatin particles: implications for transcriptional activation.
Abbott, D W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276, 41945-41949 (2001)