主要文件
07-2273
Sigma-Aldrich
抗磷酸化-SPAK抗体(Ser373)/ 磷酸化-OSR1抗体(Ser325)
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, human
种属反应性(根据同源性预测)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer373)
基因信息
human ... STK39(27347)
一般描述
作为(无菌20)样(STE20)激酶家族的成员,氧化应激反应激酶1(OSR1)和SPS1相关的脯氨酸/富含丙氨酸的激酶(SPAK)充当信号级联反应中的关键酶,介导Na+/K+/2Cl-共转运蛋白(NKCC)响应渗透压的活性。 两种激酶均具有保守的羧基末端(CCT)结构域,在序列水平上彼此具有79%的同一性,并且在秀丽隐杆线虫,果蝇和非洲爪蟾中这些酶的直向同源物中也高度保守。 CCT结构域与其他蛋白质中发现的序列没有相似性。 已知该结构域识别并与独特的肽(Arg-Phe-Xaa-Val)基序相互作用,该基序存在于OSRT1和SPAK激活激酶(无赖氨酸激酶1(WNK1和WNK4))中,并且在STE20激酶家族的底物(NKCC1和NKCC2)中。 据报道,在(Arg-Phe-Xaa-Val)基序之前的Ser/Thr残基的磷酸化导致空间冲突,并随后从CCT结构域解离。此外,患有戈登综合征的患者携带突变的WNK1和WNK4基因。
特异性
该抗体可识别Ser373位点磷酸化的SPAK和Ser325位点磷酸化的OSR1。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于分别在Ser375和Ser325磷酸化的人SPAK和OSR1。
表位:SPAK在Ser373磷酸化,OSR1在Ser325磷酸化。
应用
研究子类别
激酶&磷酸酶
氧化应激
研究类别
信号传导
炎症 & 免疫学
该磷酸化SPAK抗体经过验证可用于WB中,以检测磷酸化SPAK蛋白。
质量
通过蛋白质印迹法在未处理和λ磷酸酶处理的低渗刺激的HEK293细胞中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体可在10 µg低渗刺激的未处理和λ磷酸酶处理的HEK293细胞中检测到SPAK/OSR1。
目标描述
观测值〜60 kDa
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
低渗刺激的HEK293细胞未经处理和λ磷酸酶处理。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Alissa A Frame et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(6), F1623-F1636 (2019-10-15)
Salt sensitivity of blood pressure is characterized by inappropriate sympathoexcitation and renal Na+ reabsorption during high salt intake. In salt-resistant animal models, exogenous norepinephrine (NE) infusion promotes salt-sensitive hypertension and prevents dietary Na+-evoked suppression of the Na+-Cl- cotransporter (NCC). Studies