主要文件
07-2139
Sigma-Aldrich
抗-半胱氨酸亚磺酸抗体
serum, from rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
价格与库存信息目前不能提供
生物源
rabbit
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, rat, human
物種活性(以同源性預測)
mammals
技術
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
蛋白质亚磺酸的形成是可逆的翻译后修饰,可用于监测目标蛋白质内反应性半胱氨酸上的蛋白质氧化。这可以用二甲酮衍生的蛋白质亚磺酸检测到。
特異性
该抗体可识别含有二甲酮衍生化的半胱氨酸亚磺酸的蛋白质。
免疫原
对应于半胱氨酸亚磺酸的KLH缀合物。
表位:其他
應用
抗半胱氨酸亚磺酸检测半胱氨酸亚磺酸蛋白的水平 &已发布 & 验证可用于WB。
研究子类别
常规翻译后修改
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:该抗体的先前批次在NIH/3T3和HEK293细胞裂解液中检测到半胱氨酸亚磺酸。
品質
已通过蛋白质印迹法在大鼠心室肌细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000稀释液在10 µg大鼠心室肌细胞裂解液上检测到半胱氨酸亚磺酸。
標靶描述
观察到多个kDa随氧化应激(H2O2)的增加而增加。
外觀
含0.05%叠氮化钠的未纯化兔多克隆抗体。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
大鼠心室肌细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Hayato Irokawa et al.
The Biochemical journal, 478(7), 1453-1470 (2021-03-23)
Redox regulation of proteins via cysteine residue oxidation is involved in the control of various cellular signal pathways. Pyruvate kinase M2 (PKM2), a rate-limiting enzyme in glycolysis, is critical for the metabolic shift from glycolysis to the pentose phosphate pathway
Claire Maller et al.
Antioxidants & redox signaling, 14(1), 49-60 (2010-06-04)
Protein sulfenic acids (SOHs) are the principal oxidation products formed when redox active proteins interact with peroxide molecules. We have developed a new antibody reagent that detects protein SOHs derivatized with dimedone. Using this new antibody, we found that glyceraldehyde