主要文件
07-1820
Sigma-Aldrich
抗EEA1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
early endosome antigen 1, early endosome-associated protein, early endosome antigen 1, 162kD, Endosome-associated protein p162, Zinc finger FYVE domain-containing protein 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品07-1820监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... EEA1(8411)
一般描述
早期内体抗原 1(EEA1)是 170 kDa 的卷曲螺旋蛋白,属于早期内体 Rab5 效应蛋白。EEA1 在与早期内体融合之前,推测其在内吞囊泡的栓系/锚定中具有作用。该蛋白质的特点是含有锌指状结构域和卷曲螺旋区域。锌指样结构域,也称为 FYVE 指,是富含胱氨酸的基序,是 EEA1’ 内体靶向能力的必要组成部分,并以与 Rab5 GTPase 和磷酸磷酸肌醇 3-磷酸酯(Ptdlns-3-P)的双重相互作用而著称。
特异性
该抗体识别 EEA1。
马和犬(99% 序列同源性)。 大鼠(98% 序列同源性)。 牛(97% 序列同源性)。
免疫原
具有 GST 标签的重组蛋白,对应于人 EEA1 的 C 端。
表位:C端
应用
研究子类别
一般翻译后修饰
研究类别
信号传导
蛋白质印迹(SNAP ID)分析:一个先前批次的抗体以 1:250 的稀释度在 10 µg C2C12 细胞裂解液中检测到 EEA1。
免疫细胞化学分析: 一个先前批次的抗体以 1:500 的稀释度在 HeLa、A431 和 C2C12 细胞中检测到 EEA1。
该抗 EEA1 抗体经过验证可用在 WB,IC 中检测 EEA1。
质量
通过蛋白质印迹在 BALB 3T3/A31 细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:1000 的稀释度在 10 µg BALB 3T3/A31 细胞裂解液中检测到 EEA1。
目标描述
~ 170 kDa
外形
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析说明
对照
BALB 3T3/A31 细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Matylda B Mielcarska et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 544612-544612 (2020-12-08)
TLR3 provides immediate type I IFN response following entry of stimulatory PAMPs into the CNS, as it is in HSV infection. The receptor plays a vital role in astrocytes, contributing to rapid infection sensing and suppression of viral replication, precluding
Songlin Li et al.
Frontiers in immunology, 11, 49-49 (2020-02-23)
Impaired synaptic integrity and function due to accumulation of amyloid β-protein (Aβ42) oligomers is thought to be a major contributor to cognitive decline in Alzheimer's disease (AD). However, the exact role of Aβ42 oligomers in synaptotoxicity and the ability of
Neurotrophin receptor p75 mediates the uptake of the amyloid beta (A?) peptide, guiding it to lysosomes for degradation in basal forebrain cholinergic neurons.
Ovsepian, Saak V, et al.
Brain Structure &Amp; Function (2013)
Liang Shi et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 90, 93-102 (2017-07-25)
The neuron-enriched, endosomal protein Calcyon (Caly) regulates endocytosis and vesicle sorting, and is important for synaptic plasticity and brain development. In the current investigation of Caly interacting proteins in brain, the microtubule retrograde motor subunit, cytoplasmic dynein 1 heavy chain
Sébastien A Gauthier et al.
Acta neuropathologica communications, 5(1), 65-65 (2017-08-31)
A dysfunctional endosomal pathway and abnormally enlarged early endosomes in neurons are an early characteristic of Down syndrome (DS) and Alzheimer's disease (AD). We have hypothesized that endosomal material can be released by endosomal multivesicular bodies (MVBs) into the extracellular