06-886-I
抗-NFκB p50 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, NFκB p50, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品06-886-I监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NFKB1(4790)
一般描述
核因子 NF-κ-B p105 亚基(UniProt P19838;也称为 DNA 结合因子 KBF1、EBP-1、NF-κ-B、NF-κB、NF-kB1、NFκB、NFKB-p105、NFKB-p50、核因子 NF-κ-B p50 亚基、核因子 κ-B DNA 结合亚基、B 细胞中 κ 轻多肽基因增强子的核因子 1)由人 NFKB1 基因(基因ID 4790)编码。NF-κB是一种蛋白质复合物,在调节对感染/炎症的免疫反应中起关键作用。NF-κB1 合成时为一个 968 aa 的蛋白(p105),该蛋白经翻译后修饰加工成 p50 亚基(aa1-433)。p50 NF-κB 通过与 RelA、RelB 或 c-Rel 形成异源二聚体参与靶基因的反式激活。另外,p50 同源二聚体可以结合核蛋白 Bcl-3,并形成功能性转录激活复合物。在未刺激的细胞中,NF-κB 二聚体被 IκB(κB 抑制因子)蛋白家族(IκBα、IκBβ、IκBε 和 Bcl-3)隔离在细胞质中。刺激后,IκB 被 IκB 激酶(IKK)复合物磷酸化,导致 IκB 泛素化和蛋白酶体降解。随着 IκB 的降解,随后 NF-κB 复合物被释放进入核,并激活靶基因的转录。
特异性
检测 105 kDa 前体和 50 kDa 经加工的形式。免疫原序列为 aa1-12,因而该多克隆抗体可以检测到同工型 1 和 2,但检测不到同工型 3。注意,同工型 3 缺少 1-180 位氨基酸。
免疫原
对应于 NFκB p50氨基酸 1-12 的 KLH 偶联的合成肽(MAEDDPYLGRPE-C),包含 C 端半胱氨酸。
表位:氨基酸 1-12
应用
免疫沉淀分析: 10 µg 的代表性批次的该抗体在 500 µg A431 细胞裂解物中免疫沉淀了 NFkB p50。
抗 NFκB p50 抗体是针对 NFκB p50 的抗体,用于蛋白质印迹、免疫沉淀。
质量
通过蛋白质印迹在 A431 细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL 的该抗体在 10 µg A431 细胞裂解物中检测到 NFkB p50。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL 的该抗体在 10 µg A431 细胞裂解物中检测到 NFkB p50。
目标描述
观察到的分子量:~50/105 kDa
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。