主要文件
05-369X-555
Sigma-Aldrich
抗-Na+/K+ ATPase α-1抗体,克隆C464.6,Alexa Fluor 555
clone C464.6, Upstate®, from mouse
别名:
Anti-CMT2DD
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μG
$255.00
$255.00
预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μG
$255.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
$255.00
预计发货时间2025年4月08日详情
获取大包装报价
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
ALEXA FLUOR 555
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
C464.6, monoclonal
种属反应性
mouse, human, rabbit, Xenopus, sheep, monkey, canine, pig, rat
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Upstate®
技术
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ATP1A3(478)
特异性
对α-1亚基亚型具有特异性。
免疫原
从兔肾髓质膜部分分离的纯化的Na+/K+ATPase。
应用
使用经验证可用于FC、 IF & WB.的抗-Na+/K+ ATP酶 α-1 抗体(克隆 C464.6)Alexa Fluor 555 检测Na+/K+ ATP酶α-1
研究子类别
离子通道 & 转运蛋白
研究类别
神经科学
质量
免疫印迹分析: 2µg/ml 该批次在 40μg 大鼠脑微粒体制剂中检测到α-1 亚基。
免疫细胞化学: 2µg/ml 该批次在 Colo 20细胞中免疫染色呈α-1亚基阳性。
流式细胞术: 2μg/ml 该批次在 固定的NCI H29细胞中检测到α-1 亚基(参见数据)。
目标描述
113kda
外形
25µg Alexa Fluor 555偶联的蛋白G纯化的小鼠IgG1κ,溶于100µl 含有1%BSA、0.05%吐温 -20、0.05% 叠氮化钠的PBS中。 在4°C为液体形式。
蛋白G纯化
储存及稳定性
不得冷冻。 不要储存稀释的材料。自发货之日起在4°C可稳定保存1年。为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析说明
对照
包括阴性对照: 货号16-239,Alexa Fluor 555偶联的正常小鼠IgG。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
Alexa Fluor是Molecular Probes, Inc.的注册商标。
除非在产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得对人或动物用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Carles Barceló et al.
Journal of cell science, 126(Pt 20), 4553-4559 (2013-08-15)
Activating mutations in the K-Ras small GTPase are extensively found in human tumors. Although these mutations induce the generation of a constitutively GTP-loaded, active form of K-Ras, phosphorylation at Ser181 within the C-terminal hypervariable region can modulate oncogenic K-Ras function