V069
V-069
V-069-1ML
$249.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
P9255
吡哆醛5′-磷酸盐 水合物
82870
吡哆醛5′-磷酸盐 一水合物
C8754
硫胺素焦磷酸
82890
吡哆胺-5′-磷酸盐
T4625
硫胺 盐酸盐
P9755
吡哆醇 盐酸盐
P5669
吡哆素
P9630
4-吡哆酸
P9130
吡哆醛 盐酸盐
F6625
黄素腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物
certified reference material
300
liquid
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
ampule of 1 mL
Cerilliant®
500 μg/mL (80:20 Water:Acetonitrile)
gas chromatography (GC): suitableliquid chromatography (LC): suitable
clinical testing
single component solution
−20°C
[P](=O)(OCc1cnc(c(c1C=O)O)C)(O)O
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Controlled Substances & Illicit Drug Standards
Phosphates
Vitamin Standards
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 2
62.6 °F
17 °C
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
P6155
Supelco
PHR1369
焦磷酸硫胺素
V-014
盐酸硫胺素(维生素B1)标准液 CRM 溶液
K8625
L-犬尿氨酸
T6399
三氯乙酸