P-038
(±)盐酸苯丙醇胺标准液 盐酸盐 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
DL-去甲麻黄素 盐酸盐, (±)-苯丙醇胺 盐酸盐, DL-苯丙醇胺 盐酸盐, DL-赤型-2-氨基-1-苯基-1-丙醇 盐酸盐, 赤型-2-氨基-1-苯基-1-丙醇 盐酸盐
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
194-196 °C (lit.)
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
生化/生理作用
推荐产品
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup