Merck
N-109
Supelco
纳洛酮-D5-3-β-D-葡萄糖醛酸苷 溶液
100 μg/mL in methanol: water (9:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
别名:
氘代纳洛酮葡萄糖醛酸溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H24D5NO10
分子量:
508.53
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
产品N-109是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol: water (9:1)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@H]1[C@H](OC(C=C2)=C3C4=C2C[C@@H]5[C@]([C@]4(CCN5C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H])[C@H]6O3)(O)CCC6=O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H29NO10/c1-2-8-26-9-7-24-15-11-3-4-13(34-23-18(30)16(28)17(29)20(36-23)22(31)32)19(15)35-21(24)12(27)5-6-25(24,33)14(26)10-11/h2-4,14,16-18,20-21,23,28-30,33H,1,5-10H2,(H,31,32)/t14-,16+,17?,18?,20+,21+,23-,24+,25-/m1/s1/i1D2,2D,8D2
InChI key
DSRNCSJRHACUJL-KXRQNYRTSA-N
一般描述
纳洛酮-3-β-D-葡糖苷酸是纳洛酮(一种用于对抗阿片类药物过量作用的阿片类药物)的主要尿液代谢产物。该稳定标记的纳洛酮-3-β 内标物-D-葡糖苷酸适用于使用 LC-MS/MS 或 GC/MS 定量测定纳洛酮葡糖苷酸代谢物水平,用于法医分析、临床毒理学或尿液药物检测中的合成阿片类药物检测方法。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)