Merck
N-037
Supelco
(±)-盐酸去甲氯胺酮-D4标准液 CRM 盐酸盐 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
氘代去甲氯胺酮盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D4H11Cl2NO
分子量:
264.18
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])C2(N)CCCCC2=O
InChI
1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15;/h1-2,5-6H,3-4,7-8,14H2;1H/i1D,2D,5D,6D;
InChI 密鑰
CLPOJGPBUGCUKT-LZLIYGNZSA-N
一般說明
去甲氯胺酮是是最常见的氯胺酮尿液代谢产物,氯胺酮是一种俱乐部药物和广泛使用的麻醉剂,商品名包括 Ketanest ®、Ketaset ® 和 Ketalar ®。该稳定标记的内标物适用于 GC/MS 或 LC/MS 应用于临床毒理学、尿液药物检测、法医学分析、临床或诊断检测和同位素稀释法中去甲氯胺酮水平的定量测定。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup