特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain)
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2(NC)CCCCC2=O.Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/i2D,3D,6D,7D;
InChI 密鑰
VCMGMSHEPQENPE-SJSMECCZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该稳定标记的内标适用于从临床毒理学和法医分析到尿液药物测试和同位素稀释方法的气相色谱/质谱或液相色谱/质谱应用中氯胺酮水平的定量。氯胺酮,商品名为Ketanest, Ketaset 和 Ketalar,是一种用于人类和兽医学的麻醉剂。这种药物还因其明显的致幻性和分离性而在俱乐部、狂欢会或派对上被滥用,并被一些医生开为治疗抑郁症的非处方药。
應用
该稳定标记的内标适用于从临床毒理学和法医分析到尿液药物测试和同位素稀释方法的气相色谱/质谱或液相色谱/质谱应用中氯胺酮水平的定量。氯胺酮,商品名为Ketanest®, Ketaset® 和 Ketalar®,是一种用于人类和兽医学的麻醉剂。这种药物还因其明显的致幻性和分离性而在俱乐部、狂欢会或派对上被滥用,并被一些医生开为治疗抑郁症的非处方药。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C