Merck
A-203
Supelco
乙醛-2,4-二硝基苯腙
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
别名:
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$774.00
$774.00
预计发货时间2025年7月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$774.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
224.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$774.00
预计发货时间2025年7月11日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 100 mg
制造商/商品名称
Cerilliant®
mp
165-168 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)