Merck
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$432.00
$432.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μG
$432.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30O3
分子量:
318.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
$432.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
化驗
>99% (TLC)
形狀
ethanol solution
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
包裝
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
濃度
100 μg/mL in ethanol
脂質類型
neutral glycerides
neutral lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(21)17-15-18-20(22)23/h6-7,9-10,12-14,16H,2-5,8,11,15,17-18H2,1H3,(H,22,23)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-14+
InChI 密鑰
MEASLHGILYBXFO-XTDASVJISA-N
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)