Merck
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$653.00
$653.00
预计发货时间2025年8月19日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$653.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C90H179N3O46
分子量:
2039.38
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$653.00
预计发货时间2025年8月19日详情
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880225P-100MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)