主要文件
880138P
Avanti
DSPE-PEG(2000)羧基NHS
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
DSPE-PEG(2000)羧基NHS, 1,2-二硬脂酰-sn-丙三氧基-3-磷酸乙醇胺-N-[羧基(聚乙二醇)-2000, NHS醚](钠盐)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$540.00
$540.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$540.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C135H260N2NaO57P
分子量:
2877.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$540.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 10 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
advanced drug delivery
脂质类型
polymerizable lipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
  • 增强骨髓瘤细胞检测:本文使用DSPE-PEG(2000)羧基制备荧光标记的XT5修饰纳米胶囊,以提高骨髓瘤细胞检测的灵敏度。说明它可用于生物医学诊断和靶向疗法(Norouz Dizaji et al., 2022)。
  • 提高药物包封率:在药物递送的预形成脂质体中使用DSPE-PEG(2000)羧基,显著提升卡铂包封效果,说明它可用于化疗药物制剂的优化(Wehbe et al., 2017)。
  • 心血管病靶向药物递送:使用DSPE-PEG(2000)羧基开发聚集素的PEG化纳米脂质体制剂,以治疗淀粉样轻链蛋白诱导的内皮功能障碍,说明它可用于靶向心血管疗法(Guzman-Villanueva et al., 2018)。
包装
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(880138P-25MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)