主要文件
880010P
Avanti
Chol-mPEG2000
别名:
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C118H226N47
分子量:
2303.37
分類程式碼代碼:
12352211
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (880010P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
應用
Advanced drug delivery
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880010P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)