包装
pkg of 1 × 5 mg (870743P-5mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 870743P
应用
lipidomics
脂质类型
coenzymes
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H64N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;;;/h9-10,24-26,30-32,36,47-48H,4-8,1
InChI key
BZLFGTFLKXOWRJ-SZUAKDMZSA-N