包装
pkg of 1 × 5 mg (870703P-5mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 870703P
应用
lipidomics
脂质类型
coenzymes
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C24H40N7O17P3S/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31/h11-13,17-19,23,34-35H,4-10H2,1-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,25,28,29)(H2,37,38,39)
InChI key
QAQREVBBADEHPA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
生化/生理作用
包装
WGK
WGK 3