Merck
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H54NO9P
分子量:
579.70
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
质量水平
表单
powder
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)