Merck
870321P
Avanti
C18:1 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Oleoy L-carnitine-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H38D9NO4
分子量:
434.70
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870321P-1MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI key
IPOLTUVFXFHAHI-BZADHMHDSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870321P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)