Merck
860914L
Avanti
18:1-17:1-18:1 TG-d5
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,3-dioleoyl-2-heptadec-10Z-enoyl-glycerol-d5
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,620.00
$1,620.00
预计发货时间2025年8月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,620.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H97D5O6
分子量:
876.44
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.12
$1,620.00
预计发货时间2025年8月05日详情
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
solution
包装
package of 1 × 1 mL
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
lipidomics
metabolomics
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860914L-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)