Merck
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroxytetradec-4-en-2-yl)-2-bromoacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H29BrN4O3
分子量:
405.33
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
click reagents
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
InChI key
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860857P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)