Merck
860847P
Avanti
CER5-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860847P, powder
别名:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H58D9NO4
分子量:
562.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860847P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860847P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI 密鑰
YWZGQPJRQXHVQX-WYSRPCJQSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860847P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)