Merck
860742L
Avanti
20:1 SM (d18:1/20:1)-d9
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-eicos-11-enoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine-d9
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,620.00
$1,620.00
预计发货时间2025年8月19日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,620.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H76D9N2O6P
分子量:
766.17
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.12
$1,620.00
预计发货时间2025年8月19日详情
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
solution
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
1 mg/mL
技术
mass spectrometry (MS): suitable
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860742L-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)