方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg (860725P-5MG)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂质类型
sphingolipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O
InChI key
RZFSTLQDWORRNW-GRTHQCPDSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860725P-5MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3