Merck
860523P
Avanti
C24 1-磷酸二氢神经酰胺(d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860523P, powder
别名:
N-二十四烷酰-D-赤-二羟基神经酰胺-1-磷酸盐(胺盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H89N2O6P
分子量:
749.14
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860523P-1mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 860523P
脂质类型
sphingolipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H86NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(45)43-40(39-49-50(46,47)48)41(44)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2;/h40-41,44H,3-39H2,1-2H3,(H,43,45)(H2,46,47,48);1H3/t40-,41+;/m0./s1
InChI key
RWGVFKRSCGIIDQ-AFTKPYPUSA-N
包装
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860523P-1mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)