化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 1 mL (860453C-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860453C
濃度
10 mg/mL (860453C-10mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2;
InChI 密鑰
PPYXMAJBOKWTQX-VYSSPCEXSA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
水污染物質分類(WGK)
WGK 3