生物来源
synthetic
方案
≥99% (TLC)
表单
methanol solution
包装
pkg of 1 × 100 μg (860129W-100UG)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂质类型
sphingolipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
应用
包装
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup