描述
GM3 Ganglioside (Milk, Bovine-Ammonium Salt)
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860058P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860058P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860058P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860058P-5mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂质类型
sphingolipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[NH4+]
InChI
1S/C59H108N2O21.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(69)61-40(41(66)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-77-56-51(73)50(72)53(45(37-64)79-56)80-57-52(74)55(49(71)44(36-63)78-57)82-59(58(75)76)34-42(67)47(60-39(3)65)54(81-59)48(70)
InChI key
WFQOHDPRXSLGNK-BLVJLEROSA-N
应用
生化/生理作用
包装
法律信息
通常也和此产品一起购买