方案
99% (TLC)
表单
powder
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
常用去污剂试剂盒(Popular Detergent Kit)专门用于便利地评估6种特别去污剂影响膜蛋白溶解、纯化和晶体生长稳定性的能力。这款试剂盒为确定哪种或哪类去污剂最适合某种膜蛋白提供了不错的实验起点。
包装
20ML螺旋盖透明玻璃小瓶,各组分(850561P-1EA)
包装内各含1 G下列试剂:n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷、MAPCHO-12、GDN、MEGA-9、n-十二烷基-β-D-麦芽糖苷(DDM)、CHAPS
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3