Merck
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H82BrNO5
分子量:
773.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
应用
advanced drug delivery
脂质类型
cationic lipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
InChI key
NNIFGWCTDFSLJC-JDVCJPALSA-M
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850549P-25MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)