方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840022C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840022C-200mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 840022C
浓度
10 mg/mL (840022C-25mg)
25 mg/mL (840022C-200mg)
脂质类型
phosphoglycerides
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20,39H,3-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b20-18-/t39-/m1/s1
InChI key
JQKOHRZNEOQNJE-DJEJVYNPSA-N
一般描述
应用
包装
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash