主要文件
700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H44N2O
分子量:
424.66
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-250UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)