主要文件
700350P
Avanti
Ent-Testosterone
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Ent-17α-hydroxyandrost-4-en-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H28O2
分子量:
288.42
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700350P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)